Tlačiť
Geranyl bromide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14093.06 A14093.14 A14093.22
A14093.06EA 73.81 EUR
A14093.06 A14093.14 A14093.22
Geranyl bromide 96%
Geranyl bromide
Purity: 96% CAS No.: 6138-90-5 Molecular Formula: C10H17Br Formula Weight: 217.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 99-101°/10mm Beilstein Reference: 1422412 MDL No.: MFCD00000243
Vzorec: C₁₀H₁₇Br
Mw: 217.16 g/mol
Teplota varu: 99…101 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.094
Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000243
Číslo CAS: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7