Tlačiť
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
115051000 115055000
ACRO115051000EA 103.09 EUR
ACRO115051000 ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₄
Teplota tavenia: 160…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005759
Číslo CAS: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)