Tlačiť
Theophyllin monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15997.30 A15997.18 A15997.0B
A15997.30EA 101.34 EUR
A15997.30 A15997.18 A15997.0B
Theophyllin monohydrate ≥99%
Theophyllin monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 5967-84-0 Molecular Formula: C7H8N4O2.H2O Formula Weight: 198.18 (180.16anhy) Odour: Odourless Melting Point: 270-274° Beilstein Reference: 13463 Merck Reference: 14,9285 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00151659
Vzorec: C₇H₈N₄O₂·1H₂O
Mw: 198.18 g/mol (180.16 anhy)
Teplota tavenia: 270…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151659
Číslo CAS: 5967-84-0
EINECS: 200-385-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III