Tlačiť
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
302130050 302130250
ACRO302130050EA 168.24 EUR
ACRO302130050 ACRO302130250
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Mw: 466.2 g/mol
Teplota tavenia: >100 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00077412
Číslo CAS: 132705-51-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
HPLC ≥96.0 %