Tlačiť
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide
A18882.18 A18882.30 A18882.09
A18882.18EA 300.44 EUR
A18882.18 A18882.30 A18882.09
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 52509-14-5 Molecular Formula: C22H22BrO2P Formula Weight: 429.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD00011966
Vzorec: C₂₂H₂₂BrO₂P
Teplota tavenia: 186…189 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011966
Číslo CAS: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3