Tlačiť
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01145.06 L01145.14
L01145.06EA 133.39 EUR
L01145.06 L01145.14
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 14799-82-7 Molecular Formula: C22H22BrP Formula Weight: 397.29 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 4068302
Vzorec: C₁₄H₂₉ClNP
Mw: 397.29 g/mol
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051878
Číslo CAS: 14799-82-7
EINECS: 238-862-7