Tlačiť
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13314.14 A13314.22 A13314.36
A13314.14EA 97.87 EUR
A13314.14 A13314.22 A13314.36
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Purity: 94% CAS No.: 81-08-3 Molecular Formula: C7H4O4S Formula Weight: 184.17 Melting Point: ca 120° Boiling Point: 184-186°/18mm MDL No.: MFCD00005879
Vzorec: C₇H₄O₄S
Teplota varu: 184…186 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005879
Číslo CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6