2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13314.14
A13314.22
A13314.36
A13314.14EA
97.87
EUR
A13314.14
A13314.22
A13314.36
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Purity: 94%
CAS No.: 81-08-3
Molecular Formula: C7H4O4S
Formula Weight: 184.17
Melting Point: ca 120°
Boiling Point: 184-186°/18mm
MDL No.: MFCD00005879
Vzorec:
C₇H₄O₄S Teplota varu: 184…186 °C (18 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 120 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005879 Číslo CAS: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 |