Tlačiť
Lansoprazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
J62008.ME J62008.03 J62008.06
J62008.MEEA 102.14 EUR
J62008.ME J62008.03 J62008.06
Lansoprazole ≥98%
Lansoprazole
Purity: 98+% CAS No.: 103577-45-3 Molecular Formula: C16H14F3N3O2S Formula Weight: 369.36 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 173-175° Merck Reference: 14,5362 MDL No.: MFCD00866873
A proton pump inhibitor
Vzorec: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Mw: 369.36 g/mol
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00866873
Číslo CAS: 103577-45-3