Tlačiť
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Dodávateľ: Biotium
10102-2 10102 10102-1
10102-2EA 1349.89 EUR
10102-2 10102. 10102-1
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Mw: 320.32 g/mol
Číslo MDL: MFCD11865368
Číslo CAS: 103404-75-7