Tlačiť
Retinoic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
11017-50 11017-500
CAYM11017-50EA 59.37 EUR
CAYM11017-50 CAYM11017-500
Retinoic acid
Retinoic acid
Vzorec: C₂₀H₂₈O₂
Číslo MDL: MFCD00001551
Číslo CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0