Retinoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
207341000
207340010
207340050
ACRO207341000EA
61.77
EUR
ACRO207341000
ACRO207340010
ACRO207340050
Retinoic acid 97%
Retinoic acid
Vzorec:
C₂₀H₂₈O₂ Teplota tavenia: 179…184 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00001551 Číslo CAS: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
HPLC | ≥96.0 % |