Tlačiť
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Dodávateľ: Cayman Chemical
10168-10 10168-5 10168-50 10168-1
CAYM10168-10EA 178.5 EUR
CAYM10168-10 CAYM10168-5 CAYM10168-50 CAYM10168-1
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Vzorec: C₂₆H₃₆N₂O₃
Číslo CAS: 119520-58-0
OSN: 1231
ADR: 3 II