Tlačiť
Folic acid 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
216630100 216630500 216632500
ACRO216630100EA 105.9 EUR
ACRO216630100 ACRO216630500 ACRO216632500
Folic acid 97%, pure
Folic acid
Vzorec: C₁₉H₁₉N₇O₆
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079305
Číslo CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥96.0 %