Tlačiť
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Boc-His-OH
275590010 275590050 275590250
ACRO275590010EA 36.14 EUR
ACRO275590010 ACRO275590050 ACRO275590250
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
N(α)-Boc-L-histidine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₄
Mw: 255.3 g/mol
Teplota tavenia: 196…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065576
Číslo CAS: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)