Buffers, TRIS, 0,5 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62287.AP
J62287.K2
J61141.AP
J61141.K2
J61144.AP
J61144.K2
J62131.AP
J62131.K2
J63735.AP
J63735.K2
J62287.APEA
81.83
EUR
J62287.AP
J62287.K2
J61141.AP
J61141.K2
J61144.AP
J61144.K2
J62131.AP
J62131.K2
J63735.AP
J63735.K2
Buffers, TRIS, 0,5 M solutions
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679