Tlačiť
Buffers, sodium bicarbonate, 1 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60066.AP J60066.AK J62495.AP J60408.AP J62808.AK J62808.AP J63025.AK J63025.AP
J60066.APEA 140.79 EUR
J60066.AP J60066.AK J62495.AP J60408.AP J62808.AK J62808.AP J63025.AK J63025.AP
Buffers, sodium bicarbonate, 1 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528