Tlačiť
Buffers, acetate, 1M solutions, pH 3,0 to 5,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60104.AK J60104.AP J60964.AK J60964.AP J61033.AK J61033.AP J60340.AK J60340.AP J63876.AK J63876.AP
J60104.AKEA 112.31 EUR
J60104.AK J60104.AP J60964.AK J60964.AP J61033.AK J61033.AP J60340.AK J60340.AP J63876.AK J63876.AP
Buffers, acetate, 1M solutions, pH 3,0 to 5,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 127-09-3
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00012459