Tlačiť
HEPES, 0.5 M buffer solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
J60064.AEEA 91.46 EUR
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
HEPES, 0.5 M buffer solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158