Tlačiť
Buffer, BIS-TRIS propane, 0,2 M solution, pH 6,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62354.AE J62354.AK
J62354.AEEA 103.75 EUR
J62354.AE J62354.AK
Buffer, BIS-TRIS propane, 0,2 M solution, pH 6,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 64431-96-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00004689