Tlačiť
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
213180100 213180250 213181000
ACRO213180100EA 134.78 EUR
ACRO213180100 ACRO213180250 ACRO213181000
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Vzorec: C₂H₆BrCuS
Teplota tavenia: 132 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043295
Číslo CAS: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %