Tlačiť
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L13985.06 L13985.14
L13985.06EA 33.17 EUR
L13985.06 L13985.14
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 207300-70-7 Molecular Formula: C6H9NaO7.H2O Formula Weight: 234.14 (216.14anhy) Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 4218577
Vzorec: C₆H₁₀O₇·1H₂O
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12966022
Číslo CAS: 207300-70-7
EINECS: 239-065-7