Tlačiť
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyldiazomethane, TMS-Diazomethane
385330050 385330250 385331000 385335000
ACRO385330050EA 112.31 EUR
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000 ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Vzorec: C₄H₁₀N₂Si
Mw: 114.22 g/mol
Hustota: 0.675 g/cm³
Teplota vzplanutia: –23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053946
Číslo CAS: 18107-18-1
OSN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M