Tlačiť
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol (25:24:1)% vol. stabilised
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with 8-hydroxyquinoline
A0889.0100 A0889.0500
A0889.0100EA 81.31 EUR
A0889.0100 A0889.0500
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol (25:24:1)% vol. stabilised
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Skladovacia teplota: Ambient
OSN: 2810
ADR: 6.1 II