Tlačiť
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Pyrrolidinopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
213373-25G 213373-5G
SIAL213373-25GEA 388.14 EUR
SIAL213373-25G SIAL213373-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Mw: 148.21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006415
Číslo CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
OSN: 2923
ADR: 8 II