Tlačiť
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Pyrrolidinopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
83275-25G 83275-5G
SIAL83275-25GEA 277.19 EUR
SIAL83275-25G SIAL83275-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Mw: 148.21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006415
Číslo CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
OSN: 2923
ADR: 8 II