4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Pyrrolidinopyridine
B23989.06
B23989.14
B23989.22
B23989.06EA
83.32
EUR
B23989.06
B23989.14
B23989.22
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2456-81-7
Molecular Formula: C9H12N2
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 171-173°/21mm
Beilstein Reference: 472443
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00006415
Vzorec:
C₉H₁₂N₂ Mw: 148.21 g/mol Teplota varu: 171…173 °C (21 mmHg) Teplota tavenia: 54…58 °C Teplota vzplanutia: 142 °C (287 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006415 Číslo CAS: 2456-81-7 EINECS: 219-534-2 OSN: 2923 ADR: 8 II |