Tlačiť
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Zinc phthalocyanine, 29H,31H-Phthalocyanine, zinc complex
M-Clarity™ quality level = MQ100
341169-5G 341169-25G
SIAL341169-5GEA 273.58 EUR
SIAL341169-5G SIAL341169-25G
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II), Sigma-Aldrich®
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Vzorec: C₃₂H₁₆N₈Zn
Mw: 577.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD00041955
Číslo CAS: 14320-04-8
EINECS: 238-262-5