Tlačiť
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
422750050 422750250
ACRO422750050EA 79.82 EUR
ACRO422750050 ACRO422750250
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Vzorec: C₃₂H₁₆N₈Zn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041955
Číslo CAS: 14320-04-8
EINECS: 238-262-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥95 %