Tlačiť
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
348680010 348680050 348680250
ACRO348680010EA 156.44 EUR
ACRO348680010 ACRO348680050 ACRO348680250
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Vzorec: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Teplota tavenia: 275…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792899
Číslo CAS: 95464-05-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 50 to 53 %
Palladium (Pd) 12.6 to 13.4 %