Tlačiť
Borane trimethylamine complex, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
178985-25G 178985-5G 178985-100G
SIAL178985-25GEA 122.34 EUR
SIAL178985-25G SIAL178985-5G SIAL178985-100G
Borane trimethylamine complex, Sigma-Aldrich®
Borane trimethylamine complex
Vzorec: C₃H₁₂BN
Číslo MDL: MFCD00012420
Číslo CAS: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
OSN: 1325
ADR: 4.1,II