Tlačiť
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
723614-1G 723614-5G
SIAL723614-1GEA 165.26 EUR
SIAL723614-1G SIAL723614-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₂₄H₂₆BNO₂
Mw: 371.29 g/mol
Číslo MDL: MFCD13195770
Číslo CAS: 267221-88-5