Tlačiť
Methyl vinyl sulphone 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
306730100 306730010 306730500
ACRO306730100EA 230.24 EUR
ACRO306730100 ACRO306730010 ACRO306730500
Methyl vinyl sulphone 95% stabilised
Methyl vinyl sulphone
Vzorec: C₃H₆O₂S
Teplota varu: 115…117 °C (19 mmHg)
Hustota: 1,21 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007567
Číslo CAS: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol