Tlačiť
3-Aminopropionitrile fumarate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3134-10G A3134-25G A3134-5G
SIALA3134-10GEA 219.82 EUR
SIALA3134-10G SIALA3134-25G SIALA3134-5G
3-Aminopropionitrile fumarate, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropionitrile fumarate
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₄
Číslo MDL: MFCD00013142
Číslo CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7