Tlačiť
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25440.06 B25440.14
B25440.06EA 47.73 EUR
B25440.06 B25440.14
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
3-Aminopropionitrile fumarate
Purity: 98+% CAS No.: 2079-89-2 Molecular Formula: (NH2CH2CH2CN)2.HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 256.26 Odour: Odourless Melting Point: ca 177° dec. Beilstein Reference: 3573532 MDL No.: MFCD00078321
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₄
Teplota tavenia: ∼ 177 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078321
Číslo CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7