Tlačiť
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
104470250 104471000 104470050
ACRO104470250EA 162.45 EUR
ACRO104470250 ACRO104471000 ACRO104470050
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₄
Teplota tavenia: 170…173 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013142
Číslo CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
BSC Certification Passes