trans-3-Chloroacrylic acid 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15527.03
A15527.06
A15527.14
A15527.MD
A15527.03EA
115.76
EUR
A15527.03
A15527.06
A15527.14
A15527.MD
trans-3-Chloroacrylic acid 99
trans-3-Chloroacrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2345-61-1
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1720279
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064237
Vzorec:
C₃H₃ClO₂ Mw: 106.51 g/mol Teplota tavenia: 81…85 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00064237 Číslo CAS: 2345-61-1 EINECS: 219-070-0 OSN: 3261 ADR: 8 II |