Tlačiť
Diclofenac sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D6899-25G D6899-10G D6899-100G
SIALD6899-25GEA 375.05 EUR
SIALD6899-25G SIALD6899-10G SIALD6899-100G
Diclofenac sodium salt, Sigma-Aldrich®
Diclofenac sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Číslo MDL: MFCD00082251
Číslo CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III