Tlačiť
Diclofenac sodium salt
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
70680-5 70680-25 70680-50 70680-100
CAYM70680-5EA 51.67 EUR
CAYM70680-5 CAYM70680-25 CAYM70680-50 CAYM70680-100
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Mw: 318.1 g/mol
Číslo MDL: MFCD00082251
Číslo CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III