Tlačiť
Diclofenac sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
J62609.06 J62609.14 J62609.22
J62609.06EA 67.69 EUR
J62609.06 J62609.14 J62609.22
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Mw: 318.1 g/mol
Teplota tavenia: 283…285 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082251
Číslo CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,3081