Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
A15164.03
A15164.06
A15164.03EA
62.17
EUR
A15164.03
A15164.06
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Purity: 98%
CAS No.: 13395-36-3
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 68-70°/0.5mm
MDL No.: MFCD00052319
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄ Mw: 200.24 g/mol Teplota varu: 68…70 °C (0.5 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052319 Číslo CAS: 13395-36-3 EINECS: 236-478-4 |