Tlačiť
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
A15164.03 A15164.06
A15164.03EA 62.17 EUR
A15164.03 A15164.06
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Purity: 98% CAS No.: 13395-36-3 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 68-70°/0.5mm MDL No.: MFCD00052319
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Mw: 200.24 g/mol
Teplota varu: 68…70 °C (0.5 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052319
Číslo CAS: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4