Tlačiť
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
M-Clarity™ quality level = MQ100
369519-100G 369519-500G
SIAL369519-100GEA 104.69 EUR
SIAL369519-100G SIAL369519-500G
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine, Sigma-Aldrich®
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂O₃
Číslo MDL: MFCD00059850
Číslo CAS: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2