Tlačiť
Iodoacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
284262-1G 284262-250MG
SIAL284262-1GEA 234.26 EUR
SIAL284262-1G SIAL284262-250MG
Iodoacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Iodoacetic anhydride
Vzorec: C₄H₄I₂O₃
Číslo MDL: MFCD00001080
Číslo CAS: 54907-61-8
OSN: 3261
ADR: 8,II