Tlačiť
Iodoacetic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
307592500 307590010
ACRO307592500EA 90.25 EUR
ACRO307592500 ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Vzorec: C₄H₄I₂O₃
Teplota tavenia: 43…49 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001080
Číslo CAS: 54907-61-8
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %