Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16709.03
L16709.06
L16709.03EA
95.33
EUR
L16709.03
L16709.06
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Purity: 96%
CAS No.: 407-01-2
Molecular Formula: (CF3CH2)2NH
Formula Weight: 181.08
Refractive Index: 1.3010
Boiling Point: 70-71°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00042094
Vzorec:
C₄H₅F₆N Mw: 181.08 g/mol Teplota varu: 70…71 °C Hustota: 1.100 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042094 Číslo CAS: 407-01-2 EINECS: 206-978-7 OSN: 2735 ADR: 8 III |