Tlačiť
N-Methyliminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M51008-25G M51008-5G
SIALM51008-25GEA 163.43 EUR
SIALM51008-25G SIALM51008-5G
N-Methyliminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
N-Methyliminodiacetic acid
Vzorec: C₅H₉NO₄
Mw: 147.13 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004284
Číslo CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6