N-Methyliminodiacetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
L02589.06
L02589.14
L02589.06EA
61.29
EUR
L02589.06
L02589.14
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4408-64-4
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1765449
Vzorec:
C₅H₉NO₄ Mw: 147.13 g/mol Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004284 Číslo CAS: 4408-64-4 EINECS: 224-557-6 |