Tlačiť
N-Methyliminodiacetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
L02589.06 L02589.14
L02589.06EA 61.29 EUR
L02589.06 L02589.14
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 4408-64-4 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1765449
Vzorec: C₅H₉NO₄
Mw: 147.13 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004284
Číslo CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6