Tlačiť
N-Methyliminodiacetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
127010050 127010250
ACRO127010050EA 57.76 EUR
ACRO127010050 ACRO127010250
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Vzorec: C₅H₉NO₄
Teplota tavenia: 218…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004284
Číslo CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %