Tlačiť
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2879-100G G2879-1KG G2879-500G
SIALG2879-100GEA 155.64 EUR
SIALG2879-100G SIALG2879-1KG SIALG2879-500G
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Sigma-Aldrich®
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Vzorec: C₂H₆ClNO₂
Číslo MDL: MFCD00012872
Číslo CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8