Tlačiť
L(+)-Diisopropyl tartrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diisopropyl (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
229180-100G 229180-25G
SIAL229180-100GEA 117.93 EUR
SIAL229180-100G SIAL229180-25G
L(+)-Diisopropyl tartrate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Diisopropyl tartrate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₆
Číslo MDL: MFCD00064450
Číslo CAS: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0