Tlačiť
N-Phenylurethane 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L05027.14 L05027.22
L05027.14EA 76.91 EUR
L05027.14 L05027.22
N-Phenylurethane 98
N-Phenylurethane
Purity: 98% CAS No.: 101-99-5 Molecular Formula: C6H5NHCO2CH2CH3 Formula Weight: 165.19 Refractive Index: 1.5375 Melting Point: 49-51° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1942785 Merck Reference: 14,7320 MDL No.: MFCD00026806
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.19 g/mol
Teplota varu: 237 °C
Teplota tavenia: 49…51 °C
Hustota: 1.106
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026806
Číslo CAS: 101-99-5
EINECS: 202-995-9